Key Documents
05-636-I
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-phospho-histone H2A.X (Ser139), clone JBW301
clone JBW301, from mouse
Synonyme(s) :
Anti-phospho-Histone H2A.X (Ser139) Antibody, 05-636-I | Sigma-Aldrich
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
JBW301, monoclonal
Espèces réactives
human, rat, mouse
Technique(s)
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer139)
Informations sur le gène
human ... H2AX(3014)
mouse ... H2Ax(15270)
rat ... H2Ax(500987)
Description générale
La protéine histone H2A.X est une variante de la famille des histones H2A qui se distingue des autres histones H2A par sa séquence carboxy-terminale unique. Cette séquence unique est hautement conservée tout au long de l'évolution des eucaryotes et est rapidement phosphorylée par l'ATM ou l'ATR au niveau du quatrième résidu de l'extrémité carboxy-terminale (sérine 139 dans l'H2A.X mammifère) en réponse aux cassures des doubles brins d'ADN (CDB). La phosphorylation de l'H2A.X est importante pour la formation d'un complexe de réparation stable au site de dommages causés à l'ADN.
La phosphorylation de l'H2A.X est une réponse très rapide aux dommages à l'ADN, pouvant se produire en moins d'une minute après l'exposition à des rayonnements ionisants. La phosphorylation de l'H2A.X se produit indépendamment de la cause des CDB de l'ADN et la phospho-H2A.X a été observée en réponse à des stress environnementaux qui entraînent des CDB ainsi que des événements cellulaires programmés, y compris le réarrangement de l'ADN et l'apoptose.
Immunogène
Peptide linéaire conjugué à de la KLH et correspondant à la phospho-histone H2A.X (Ser139) humaine.
Application
Analyse par immunocytochimie : une dilution au 1/50-1/250e d'un lot représentatif a permis de détecter la phospho-histone H2A. X (Ser139) dans des cellules HeLa et A431.
Un précédent lot a fait ses preuves en immunofluorescence et immunoprécipitation de la chromatine : voir la référence (Meier, Andreas et al., 2007)
Analyse par western blotting : 0,05 à 1 μg/ml de ce lot a permis de détecter l'histone H2A.X (Ser139) phosphorylée dans de l'histone extraite en milieu acide de lysats de cellules Jurkat traités à la staurosporine à 0,5 μM (réf. 19-123).
Immunocytochimie : une concentration de 2 μg/ml de cet anticorps a permis de détecter l'histone H2A.X phosphorylée dans des cellules HeLa traitées à la staurosporine à 0,5 μM pendant 4 à 6 heures.
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
L'anticorps anti-phospho-histone H2A.X (Ser139), clone JBW301, est un anticorps monoclonal de souris hautement spécifique qui cible l'histone H2A.X. Il a été testé en western blotting, ICC, ChIP et immunofluorescence.
Sous-domaine de recherche
Histones
Qualité
une concentration de 0,5 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter la phospho-histone H2A. X (Ser139) dans 200 µg de cellules HeLa traitées à la staurosporine.
Description de la cible
Poids réel (observé) : env. 17 kDa. Une ou plusieurs bandes non caractérisées peuvent apparaître avec certains lysats.
Forme physique
Format : purifié
IgG1κ monoclonale de souris purifiée, dans un tampon à base de Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4) et de NaCl 150 mM contenant 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié sur protéine G
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Qianlan Xu et al.
Protein & cell, 7(4), 236-249 (2016-03-24)
Meiotic recombination is carried out through a specialized pathway for the formation and repair of DNA double-strand breaks (DSBs) made by the Spo11 protein. The present study shed light on the functional role of cyclin, CYC2, in Tetrahymena thermophila which
Kranti A Mapuskar et al.
Cancer research, 77(18), 5054-5067 (2017-08-03)
Elderly cancer patients treated with ionizing radiation (IR) or chemotherapy experience more frequent and greater normal tissue toxicity relative to younger patients. The current study demonstrates that exponentially growing fibroblasts from elderly (old) male donor subjects (70, 72, and 78
Lucas R Smith et al.
Molecular biology of the cell, 30(16), 1985-1999 (2019-06-13)
Tissue regeneration at an injured site depends on proliferation, migration, and differentiation of resident stem or progenitor cells, but solid tissues are often sufficiently dense and constricting that nuclei are highly stressed by migration. In this study, constricted migration of
Hong Zhang et al.
Oncology letters, 14(5), 5839-5844 (2017-11-09)
Breast cancer 1 (BRCA1) is one of the most common tumor suppressor genes in breast cancer. The BRCT domain of BRCA1 has been shown to have a critical role in tumor suppression. In a previous study, two de novo BRCT
Ralph E Kleiner et al.
Nature chemical biology, 11(10), 807-814 (2015-09-08)
DNA double-strand break repair involves phosphorylation of histone variant H2AX ('γH2AX'), which accumulates in foci at sites of DNA damage. In current models, the recruitment of multiple DNA repair proteins to γH2AX foci depends mainly on recognition of this 'mark'