Key Documents
05-730
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-STEP, clone 23E5
clone 23E5, Upstate®, from mouse
Synonyme(s) :
Neural-specific protein-tyrosine phosphatase, PTPN5
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
23E5, monoclonal
Espèces réactives
mouse, rat, human
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PTPN5(84867)
Spécificité
STEP61, STEP46, STEP38 et STEP20
Immunogène
Peptide correspondant aux acides aminés 57 à 74 de la STEP46 de rat
Application
Domaine de recherche
Neurosciences
L'anticorps anti-STEP, clone 23E5, est un anticorps dirigé contre la protéine STEP pour une utilisation en IP, WB et IH.
Sous-domaine de recherche
Canaux ioniques et transporteurs
Maladies neurodégénératives
Qualité
Produit évalué en routine par immunoblotting sur des lysats provenant de préparations de cerveaux entiers de rats dans un tampon RIPA
Description de la cible
env. 64-66 (doublet) et 46
Forme physique
Format : Produit purifié
Produit purifié sur protéine G
Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4), NaCl 0,15 M, 0,05 % d'azoture de sodium, avant l'ajout de glycérol jusqu'à une concentration de 30 %
Stockage et stabilité
2 ans à -20 °C
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Jun Chen et al.
The European journal of neuroscience, 29(2), 287-306 (2009-02-10)
Although the mechanisms underlying striatal neurodegeneration are poorly understood, we have shown that striatal pathogenesis may be initiated by high synaptic levels of extracellular dopamine (DA). Here we investigated in rat striatal primary neurons the mobilization of the mitogen-activated protein
A protein tyrosine phosphatase expressed within dopaminoceptive neurons of the basal ganglia and related structures.
Lombroso, P J, et al.
The Journal of Neuroscience, 13, 3064-3074 (1993)
Sofía Espinoza et al.
BMC biology, 18(1), 164-164 (2020-11-08)
Cognitive dysfunction (CD) is common among patients with the autoimmune disease systemic lupus erythematosus (SLE). Anti-ribosomal P autoantibodies associate with this dysfunction and have neuropathogenic effects that are mediated by cross-reacting with neuronal surface P antigen (NSPA) protein. Elucidating the
Serena M Dudek et al.
Hippocampus, 33(6), 700-711 (2023-05-09)
Since 1959, the Russian Farm-Fox study has bred foxes to be either tame or, more recently, aggressive, and scientists have used them to gain insight into the brain structures associated with these behavioral features. In mice, hippocampal area CA2 has
Daniel Radzicki et al.
Hippocampus, 33(3), 133-149 (2023-02-11)
Hippocampal area CA2 is a molecularly and functionally distinct region of the hippocampus that has classically been defined as the area with large pyramidal neurons lacking input from the dentate gyrus and the thorny excrescences (TEs) characteristic of CA3 neurons.