05-675
Anti-Myelin Basic Protein Antibody
UPSTATE®, mouse monoclonal, SKB3
Synonyme(s) :
Anti-C76307, Anti-Hmbpr, Anti-R75289, Anti-golli-mbp, Anti-jve, Anti-mld, Anti-shi
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Anti-MBP Antibody, clone SKB3, clone SKB3, Upstate®, from mouse
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
SKB3, monoclonal
Espèces réactives
rat, human, mouse
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MBP(4155)
mouse ... Mbp(17196)
rat ... Mbp(24547)
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
MAP Kinases
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Brain tissue
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Articles
Derivation and characterization of functional human neural stem cell derived oligodendrocyte progenitor cells (OPCs) that efficiently myelinate primary neurons in culture.