Principaux documents
05-421
Sigma-Aldrich
Anti-PP2A Antibody, C subunit, clone 1D6
clone 1D6, Upstate®, from mouse
Synonyme(s) :
Replication protein C, protein phosphatase 2 (formerly 2A), catalytic subunit, alpha isoform, protein phosphatase 2, catalytic subunit, alpha isoform, serine/threonine protein phosphatase 2A, catalytic subunit, alpha isoform
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1D6, monoclonal
Espèces réactives
Saccharomyces cerevisiae, bovine, rabbit, rat, Xenopus, mouse, human
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PPP2CA(5515)
Description générale
Type 2 protein serine/threonine phosphatase (PP2A) is a trimer composed of a catalytic C subunit and two regulatory (A and B) subunits; many isoforms for the A and B subunits have been found. α PP2A is distinguishable from PP2B/Calcineurin and PP2C by its partial activity in the absence of divalent cations, and by its high sensitivity to inhibition by okadaic acid. It is also thought to be the principal downmodulator of serine/threonine kinase cascades. PP2B requires Ca2+/calmodulin for activity, and is an activator of NFAT transcription factors. PP2C requires Mg2+, but is insensitive to okadaic acid, microcystin LR, or the calmodulin inhibitor trifluoperazine.
Spécificité
This antibody recognizes PP2A catalytic subunit, Mr 36 kDa.
Immunogène
A 16 residue synthetic peptide (C-RGEPHVTRRTPDYFL) corresponding to amino acids 295-309 of the 36 kDa catalytic subunit of human protein phosphatase 2A (PP2A). Clone 1D6.
Épitope : a.a. 295-309
Application
&
Immunoprécipitation :
µµ Remarque :
µ
Sous-domaine de recherche
Neurotransmetteurs et récepteurs
Maladies neurodégénératives
Qualité
µ
Description de la cible
36 kDa
Forme physique
κ Solution congelée.
Chromatographie sur protéine A
Format : Produit purifié
Stockage et stabilité
Stable à -20 ºC pendant 1 an à compter de la date de réception. À diviser en aliquotes pour éviter les congélations et décongélations répétées. Pour récupérer le maximum de produit, centrifuger le flacon d'origine après décongélation et avant de retirer le capuchon.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Témoin positif (antigène) : Référence 12-301, lysat de cellules A431 non stimulées. Ajouter 2,5 µl de 2-mercaptoéthanol pour 100 µl de lysat et réduire la préparation en la portant à ébullition pendant 5 minutes. Appliquer 20 µg de lysat réduit par piste pour une analyse sur minigel.
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
H Wei et al.
The Journal of biological chemistry, 276(2), 1570-1577 (2000-10-20)
Protein phosphatase 2A (PP2A) is an essential eukaryotic serine/threonine phosphatase known to play important roles in cell cycle regulation. Association of different B-type targeting subunits with the heterodimeric core (A/C) enzyme is known to be an important mechanism of regulating
Circumventing embryonic lethality with Lcmt1 deficiency: generation of hypomorphic Lcmt1 mice with reduced protein phosphatase 2A methyltransferase expression and defects in insulin signaling.
MacKay, KB; Tu, Y; Young, SG; Clarke, SG
Testing null
Characterization of the PP2A alpha gene mutation in okadaic acid-resistant variants of CHO-K1 cells
Shima, H, et al
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 91, 9267-9271 (1994)
Identification of protein phosphatase 1 as a mitotic lamin phosphatase
Thompson, L. J., et al
The Journal of Biological Chemistry, 272, 29693-29697 (1997)
Generation of Ppp2Ca and Ppp2Cb conditional null alleles in mouse.
Pengyu Gu,Xin Qi,Yue Zhou,Yun Wang,Xiang Gao
Genesis (2000)