04-739
Anti-Raf-1 Antibody, clone AM223, rabbit monoclonal
culture supernatant, clone AM223, from rabbit
Synonyme(s) :
Oncogene RAF1, raf proto-oncogene serine/threonine protein kinase, v-raf-1 murine leukemia viral oncogene homolog 1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
culture supernatant
Clone
AM223, monoclonal
Espèces réactives
human, mouse, rat
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RAF1(5894)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
MAP Kinases
A 1:500-1:2,000 diltuoin of this lot detected Raf-1 in 3T3/A31 cell lysates.
Immunoprecipitation: 2-4 μg of a previous lot immunoprecipitated Raf-1 from 400 μg of 3T3/A31 RIPA lysate.
Qualité
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Remarque sur l'analyse
Positive Antigen Control: Catalog #12-305, 3T3/A31 lysate. Add 2.5 μL of 2-mercapto-ethanol/100 μL of lysate and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20 μg of reduced lysate per lane for minigels.
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable