Accéder au contenu
ERMEC591
Polypropylene (PP)
ERM®, certified reference material
Synonyme(s) :
Polypropylene
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
[CH2CH(CH3)]n
Numéro CAS:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
grade
certified reference material
agency
ERM®
manufacturer/tradename
JRC
density
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
chemicals and industrial polymers
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC=C
InChI
1S/C22H42O3/c1-2-3-4-5-11-14-17-20-21(25-20)18-15-12-9-7-6-8-10-13-16-19-22(23)24/h20-21H,2-19H2,1H3,(H,23,24)/t20-,21+/m1/s1
InChI key
NSYDMBURIUSUDH-RTWAWAEBSA-N
Analysis Note
A JRC Certificate of Analysis is included with the product, a pdf copy of the CoA and other documentation you can find here
Legal Information
ERM is a registered trademark of European Commission
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c