Key Documents
ABE257
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-RAD51
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
DNA repair protein RAD51 homolog 1
Short name=HsRAD51
Short name=hRAD51
Alternative name(s):
RAD51 homolog A
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
rat, human, mouse
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RAD51(5888)
Description générale
RAD51 est essentiel pour la recombinaison homologue de l'ADN lors de la réparation des cassures double brin. L'extrémité N-terminale de RAD51 agit en se liant à l'ADN et en favorisant l'appariement homologue et l'échange de brins dans un filament nucléoprotéique classique. Chez la levure, la famille de protéines apparentées à Rad51 comprend également Rad55, Rad57 et Dmc1. Dans les cellules de mammifères, sept gènes de cette famille ont été identifiés (HsRAD51, XRCC2, XRCC3, RAD51B/hREC2 et HsDMC1, RAD51C, et RAD51D). RAD51 est principalement exprimé dans le testicule et le thymus, mais on peut aussi le trouver dans l'intestin grêle, le placenta, le côlon, le pancréas et les ovaires.
Spécificité
Autres homologies : Bovins, équins et canins (homologie de séquence à 99 %).
Immunogène
Protéine recombinante marquée à l'histidine correspondant à la protéine RAD51 humaine.
Application
Analyse par immunocytochimie : Une dilution 1/500 d'un lot représentatif a permis de détecter RAD51 dans des cellules A431 et HeLa.
Analyse par immunoprécipitation : 40 µL d'anticorps anti-RAD51 a permis d'immunoprécipiter RAD51 à partir d'un lysat de HeLa en tampon RIPA.
Catégorie de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
L'anticorps anti-RAD51 est un anticorps polyclonal de lapin pour la détection de RAD51, également connu sous le nom d'homologue 1 de la protéine de réparation de l'ADN RAD51 ou HsRAD51, et a été validé en WB, ICC et IP.
Sous-domaine de recherche
Cycle cellulaire, réplication et réparation de l'ADN
Qualité
Évaluée par western blot sur des lysats de cellules HeLa.
Analyse par western blot : Une dilution 1/2 500 de cet anticorps a permis de détecter RAD51 dans 10 µg de lysat de cellules HeLa.
Description de la cible
Env. 37 kDa (taille observée). Deux isoformes, produites par épissage alternatif, sont connues : l'isoforme 1 à 37 kDa et l'isoforme 2 à 26 kDa.
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : MABE515
Forme physique
Anticorps polyclonal de lapin purifié, dans un tampon à base de Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM et 0,05 % d'azide de sodium.
Purifié par affinité
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Lysat de cellules HeLa
Autres remarques
Concentration : Pour connaître la concentration spécifique d'un lot, veuillez vous référer au certificat d'analyse.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne doivent pas être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'Homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Zechen Yan et al.
Reproduction (Cambridge, England), 152(5), 431-437 (2016-08-06)
The production of haploid gametes by meiosis is a cornerstone of sexual reproduction and maintenance of genome integrity. Zfp38 mRNA is expressed in spermatocytes, indicating that transcription factor ZFP38 has the potential to regulate transcription during meiosis. In this study
The role of DNA damage and repair in decitabine-mediated apoptosis in multiple myeloma.
Maes, K; De Smedt, E; Lemaire, M; De Raeve, H; Menu, E; Van Valckenborgh, E; McClue et al.
Oncotarget null
Anastasia Tsvetkova et al.
Oncotarget, 8(38), 64317-64329 (2017-10-04)
At high exposure levels ionizing radiation is a carcinogen. Little is known about how human stem cells, which are known to contribute to tumorigenesis, respond to prolonged radiation exposures. We studied formation of DNA double strand breaks, accessed as γH2AX
Shiny Titus et al.
Science translational medicine, 5(172), 172ra21-172ra21 (2013-02-15)
The underlying mechanism behind age-induced wastage of the human ovarian follicle reserve is unknown. We identify impaired ATM (ataxia-telangiectasia mutated)-mediated DNA double-strand break (DSB) repair as a cause of aging in mouse and human oocytes. We show that DSBs accumulate
Franziska Foertsch et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 18(24), 3581-3588 (2019-11-17)
Knowledge about precise numbers of specific molecules is necessary for understanding and verification of biological pathways. The RAD51 protein is central in the repair of DNA double-strand breaks (DSBs) by homologous recombination repair and understanding its role in cellular pathways