880157P
Avanti
DSPE-PEG2K-triGalNAc
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
DSPE-PEG2K-triGalNAc, 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[carboxy(polyethylene glycol)-2000]-N-tri(N-acetylgalactosamine), ammonium salt
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (880157P-1MG)
pkg of 1 × 10 mg (880157P-10MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Application(s)
advanced drug delivery
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable