840031P
Avanti
08:0 PS
1,2-dioctanoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt), powder
Synonyme(s) :
PS(8:0/8:0)
About This Item
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 10 mg (840031P-10mg)
pkg of 1 × 200 mg (840031P-200mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 840031P
Type de lipide
phospholipids
cardiolipins
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C22H42NO10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-20(24)30-15-18(33-21(25)14-12-10-8-6-4-2)16-31-34(28,29)32-17-19(23)22(26)27;/h18-19H,3-17,23H2,1-2H3,(H,26,27)(H,28,29);/q;+1/p-1/t18-,19+;/m1./s1
Clé InChI
IOFLNDDTVDTSHA-VOMIJIAVSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit
Certificats d'analyse (COA)
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
The critical micelle concentration (CMC) can be approximately defined as the lipid monomer concentration at which appreciable amounts (>5% of total) of micellar aggregates first begin to appear in the equilibrium: nM1<=>Mn