Principaux documents
840875P
Avanti
18:1 PA
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
1,2-di-(9Z-octadécénoyl)-sn-glycéro-3-phosphate (sel de sodium) ; DOPA ; PA(18:1(9Z)/18:1(9Z))
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C39H72O8PNa
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
722.95
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51191904
Nomenclature NACRES :
NA.25
Description
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt)
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 g (840875P-1g)
pkg of 2 × 100 mg (840875P-200mg)
pkg of 5 × 100 mg (840875P-500mg)
pkg of 1 × 25 mg (840875P-25mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Type de lipide
cardiolipins
phospholipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@@](COP([O-])(O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C39H73O8P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(40)45-35-37(36-46-48(42,43)44)47-39(41)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h17-20,37H,3-16,21-36H2,1-2H3,(H2,42,43,44);/q;+1/p-1/b19-17-,20-18-;/t37-;/m1./s1
Clé InChI
JUKKLZHXFHPJSF-ZBFGHDQJSA-M
Description générale
Le PA 18:1 (1,2-dioléoyl-sn-glycéro-3-phosphate, sel sodique) est un lipide anionique.
Application
Le PA 18:1 (1,2-dioléoyl-sn-glycéro-3-phosphate, sel sodique) :
  • peut être utilisé dans des liposomes pour mesurer la fuite des liposomes
  • peut servir à créer un modèle de liposome pour la synthèse de nanocoques de phosphate de calcium (CaP)
  • peut entrer dans la composition de liposomes/bicouches lipidiques
  • a été utilisé comme additif dans le milieu de culture mixte de neurones/cellules gliales pour étudier les effets de la phospholipase D1 (PLD1) astrocytaire sur la ramification dendritique
  • a été utilisé pour la détection du cytochrome c Trp59 par chimioluminescence
Actions biochimiques/physiologiques
L'acide phosphatidique (PA) se comporte comme un messager lipidique.
Conditionnement
Ampoule scellée en verre transparent de 5 ml (840875P-200mg)
Ampoule scellée en verre transparent de 5 ml (840875P-25mg)
Ampoule scellée en verre transparent de 5 ml (840875P-500mg)
Flacon en verre ambré à goulot large et bouchon à vis de 60 ml (840875P-1g)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Comparison of DOPA and DPPA liposome templates for the synthesis of calcium phosphate nanoshells
Yeo CH, et al.
Ceramics International, 38(1), 561-570 null
Shutao Guo et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 174, 137-142 (2013-11-28)
The poor solubility of cisplatin (CDDP) often presents a major obstacle in the formulation of CDDP in nanoparticles (NPs) by traditional methods. We have developed a novel method for synthesizing CDDP NPs taking advantage of its poor solubility. By mixing
Xinhui Sun et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 14(5), 721-731 (2015-01-16)
It had been known for decades that primordial follicles in mammalian ovaries are assembled with definite numbers and represent the ovarian reserve throughout the reproductive life. Intra-oocyte PI3K/mTOR pathways have been indicated to play a central role on the activation
Zhenping Cao et al.
Nature communications, 10(1), 5783-5783 (2019-12-21)
The gut microbiota represents a huge community of microorganisms that play essential roles in immune modulation and homeostasis maintenance. Microbiota transplantation is an important approach to prevent and treat disease as it can inhibit pathogen colonization and positively modulate bacterial
Shireesha Sankella et al.
The Journal of biological chemistry, 289(8), 4762-4777 (2014-01-16)
In this study we examined the role of phosphatidic acid (PA) in hepatic glucose production (HGP) and development of hepatic insulin resistance in mice that lack 1-acylglycerol-3-phosphate O-acyltransferase 2 (AGPAT2). Liver lysophosphatidic acid and PA levels were increased ∼2- and