Principaux documents
330259W
Avanti
Chenodeoxycholic acid-(2,2,4,4-d4)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
5β-Cholanic acid-3α,7α-diol (2,2,4,4-d4)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24H36D4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
396.60
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.12
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
>99% (MS)
Forme
methanol solution
Conditionnement
package of 1 × 100 μg
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Concentration
100 μg/mL in methanol
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O[C@H]1[C@@H]2[C@@H]([C@@]4([C@@H](C([C@@H](C(C4)([2H])[2H])O)([2H])[2H])C1)C)CC[C@]3([C@H]2CC[C@@H]3[C@@H](CCC(=O)O)C)C
InChI
1S/C24H40O4/c1-14(4-7-21(27)28)17-5-6-18-22-19(9-11-24(17,18)3)23(2)10-8-16(25)12-15(23)13-20(22)26/h14-20,22,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20-,22+,23+,24-/m1/s1/i8D2,12D2
Clé InChI
RUDATBOHQWOJDD-PSTGXAJBSA-N
Conditionnement
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (330259W-100UG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F
Point d'éclair (°C)
9.7 °C