300115S
Avanti
Dox-NP™ (5mL vial)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
Dox-NP™ (5mL vial)
About This Item
Produits recommandés
Description
Dox-NP™ (Liposomal Encapsulated Doxorubicin)
frozen liposomal suspension (buffer - 10% w/w sucrose, 10 mM histidine ~pH 6.5)
Pureté
>99% (HPLC/MS)
Forme
dispersion
Conditionnement
pkg of 1 × 5 mL (300115S-1EA)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Application(s)
advanced drug delivery
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Conditionnement
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable