27211
Flacons avec bouchon à vis en polypropylène, pré-assemblés
volume 15 mL, clear glass vial, tan PTFE/silicone septum
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
black polypropylene cap (open-top)
clear glass vial
tan PTFE/silicone septum
Caractéristiques
closure type black polypropylene hole cap
closure type screw top vial
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H
21 mm × 70 mm
Volume
15 mL
Raccords
thread for 18-400
Application
Pièce de rechange