Z547166
Aldrich® jacketed Buchner funnel with joint
capacity 350 mL, disc diam. 80 mm, porosity 145-175 μm, joint: ST/NS 24/40
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.43
Produits recommandés
Joint
joint: ST/NS24/40
Capacité
350 mL
Diam. du disque
80 mm
Diam. de la tige
22 mm
Dimension de pores
145-175 μm porosity
Catégories apparentées
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC