Key Documents
Z282774
Sigma-Aldrich
Lab spoons
nickel-stainless steel, L 9 in.
About This Item
Code UNSPSC :
41122403
Nomenclature NACRES :
NB.35
Matériaux
nickel-stainless steel
Conditionnement
pkg of 6 ea
Longueur
9 in.
Taille de l'extrémité en cuillère
1/2 in. × 1 in.
Description générale
One spoon end, and one blade (5/16 × 2in.)