Principaux documents
Z225118
Sigma-Aldrich
Large lab spoon
stainless steel, L 12 in.
Synonyme(s) :
sampling spoon
About This Item
Code UNSPSC :
41122403
Nomenclature NACRES :
NB.35
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
stainless steel
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F36711-0012
Longueur
12 in.
Description générale
Spoon (1.5 in. wide) with a flat spatula on one end (1.2 in. wide).