Merck
HS15909
Lab Spatula
Flat end and spoon end, nickel-stainless steel (plated), L 225 mm
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
NACRES:
NB.71
UNSPSC Code:
41122403
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
material
nickel-stainless steel (plated)
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific
L
225 mm
flat end L
50 mm
spoon end L × W
38 × 15
General description
Transfer, lift, and handle powders and granular materials with this nickel-plated, stainless steel wire glazed spatula. It has a Hayman-type end awith dimensions L 225 mm x W 225 mm.
Features and Benefits
  • Made from nickel-plated, stainless steel wire
  • Hayman-type end