Principaux documents
Z106526
Supelco
Septa for open top caps
for cap size 13 mm, PTFE-faced styrene-butadiene rubber
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
Matériaux
PTFE-faced styrene-butadiene rubber
Conditionnement
pkg of 100
Catégories apparentées
Description générale
For use with cut-out top caps and Wheaton vials.