27120-U
Bouchon à vis, phénolique, avec orifice
black phenolic cap, for use with 4 mL vial with 13-425 thread, pkg of 100 ea
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
black phenolic cap
Caractéristiques
autoclavable
closure type black phenolic hole cap
Conditionnement
pkg of 100 ea
Paramètres
149 °C temp. limit
Diam. × H
15 mm × 10 mm
Diam. des orifices
8.5 mm
Raccords
thread for 13-425
Compatibilité
for use with 4 mL vial with 13-425 thread
Catégories apparentées
Description générale
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable