WHA10400212
Whatman® nitrocellulose filter discs 5 μm pore size
white, hydrophilic, 100 ea, 47 mm diam
Synonyme(s) :
Whatman filter, Z696986, cellulose membrane, membrane filter
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Whatman® nitrocellulose membrane filters, pore size 5 μm, diam. 47 mm, pack of 100 ea
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pack of 100 ea
Fabricant/nom de marque
Whatman 10400212
Whatman Article No. 28414935 (US reference)
Diamètre
47 mm
Dimension de pores
5 μm
Caractéristiques et avantages
- Narrow pore size distribution for improved surface capture and analysis.
- Low levels of extractables to ensure sample integrity.