Principaux documents
W530462
Sigma-Aldrich
Tonka bean absolute
FG
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Nomenclature NACRES :
NA.21
Propriétés organoleptiques:
coumarin; rich; warm
Qualité:
FG
Kosher
Source biologique:
Dipteryx odorata
Allergène alimentaire:
no known allergens
Source biologique
Dipteryx odorata
Niveau de qualité
Qualité
FG
Kosher
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Forme
semisolid
Composition
Coumarin, 20-50%
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
coumarin; rich; warm
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>212.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 100 °C - closed cup