Key Documents
W274208
Sigma-Aldrich
Methyl propionate
≥98%, FG
Synonyme(s) :
Methyl propanoate, Propanoic acid methyl ester
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2COOCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
88.11
Numéro FEMA:
2742
Numéro Beilstein :
1737628
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
415
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.134
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
Densité de vapeur
3 (vs air)
Pression de vapeur
40 mmHg ( 11 °C)
85.3 mmHg ( 25 °C)
Pureté
≥98%
Température d'inflammation spontanée
876 °F
Limite d'explosivité
13 %
Indice de réfraction
n20/D 1.376 (lit.)
Point d'ébullition
79 °C (lit.)
Pf
−88 °C (lit.)
Densité
0.915 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
apple; fruity; strawberry
Chaîne SMILES 
CCC(=O)OC
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-4(5)6-2/h3H2,1-2H3
Clé InChI
RJUFJBKOKNCXHH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
28.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-2 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Ileana M Pazos et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 53(24), 6080-6084 (2014-05-03)
The ability to quantify the local electrostatic environment of proteins and protein/peptide assemblies is key to gaining a microscopic understanding of many biological interactions and processes. Herein, we show that the ester carbonyl stretching vibration of two non-natural amino acids
Pingxi Xu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(46), 16592-16597 (2014-10-29)
Insect repellents are important prophylactic tools for travelers and populations living in endemic areas of malaria, dengue, encephalitis, and other vector-borne diseases. DEET (N,N-diethyl-3-methylbenzamide) is a 6-decade-old synthetic repellent, which is still considered the gold standard of mosquito repellents. Mosquitoes