W324125
Triméthylamine solution
25 wt. % in H2O, FG
Synonyme(s) :
N,N-dimethylmethanamine
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Kosher
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Concentration
25 wt. % in H2O
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
fishy; meaty; oily
Chaîne SMILES
CN(C)C
InChI
1S/C3H9N/c1-4(2)3/h1-3H3
Clé InChI
GETQZCLCWQTVFV-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
37.4 °F
Point d'éclair (°C)
3 °C