Principaux documents
W324110
Sigma-Aldrich
Triméthylamine solution
45 wt. % in H2O, FG
Synonyme(s) :
N,N-dimethylmethanamine
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
59.11
Numéro FEMA:
3241
Beilstein:
956566
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
11.009
Nomenclature NACRES :
NA.21
Propriétés organoleptiques:
fishy; meaty; oily
Qualité:
FG
Kosher
Source biologique:
synthetic
Allergène alimentaire:
no known allergens
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Kosher
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Concentration
45 wt. % in H2O
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
fishy; meaty; oily
Chaîne SMILES 
CN(C)C
InChI
1S/C3H9N/c1-4(2)3/h1-3H3
Clé InChI
GETQZCLCWQTVFV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-49.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-45 °C - closed cup