Key Documents
W316318
Sigma-Aldrich
2-furyl méthyl cétone
≥99%, FG
Synonyme(s) :
2-acétylfurane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H6O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
110.11
Numéro FEMA:
3163
Numéro Beilstein :
107909
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
4113
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
13.054
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Pureté
≥99%
Couleur
light yellow to orange, darkens over time
Indice de réfraction
n20/D 1.5070 (lit.)
Point d'ébullition
67 °C/10 mmHg (lit.)
Pf
26-28 °C (lit.)
Densité
1.098 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
almond; caramel; cocoa; nutty; brown
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(=O)c1ccco1
InChI
1S/C6H6O2/c1-5(7)6-3-2-4-8-6/h2-4H,1H3
Clé InChI
IEMMBWWQXVXBEU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
La 2-furyl méthyl cétone est un composé aromatique hétérocyclique qui serait formé par la réaction de Maillard entre le glucose et les acides aminés dans les aliments.
Actions biochimiques/physiologiques
Goût détectable à 110 ppm
Autres remarques
Produit présent naturellement dans : tabac Burley, châtaignes, cacao, café, bœuf et porc cuits, raisins secs, amandes et cacahuètes grillées. tamarin, thé, yaourt et pain de blé.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
159.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
71 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Amino acid-dependent formation pathways of 2-acetylfuran and 2, 5-dimethyl-4-hydroxy-3 [2H]-furanone in the Maillard reaction
Wang Y, et al.
Food Chemistry, 115(1), 233-237 (2009)
[Acute hepatitis in subjects exposed to 2-acetylfuran and hydrazine].
G Corsi et al.
La Medicina del lavoro, 74(4), 284-290 (1983-07-01)
T R Bailey et al.
Journal of medicinal chemistry, 37(24), 4177-4184 (1994-11-25)
As a probe of the 3-methylisoxazole portion of our broad-spectrum antipicornaviral series, a panel of 2-acetylfuran analogues was prepared as replacements for the 3-methylisoxazole ring. Comparison of the two series showed remarkable similarity in potency, spectrum of activity, logP, and
T Kawai et al.
International archives of occupational and environmental health, 63(3), 213-219 (1991-01-01)
The apparent amount of 2,5-hexanedione, a biomarker of n-hexane expsoure in occupational health, in the urine of both exposed and non-exposed subjects varied not only as a function of the pH at which the urine sample was hydrolyzed but also
Sulekh Chandra et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 66(4-5), 1347-1351 (2006-08-22)
Co(II), Ni(II) and Cu(II) complexes are synthesized with thiosemicarbazone (L1) and semicarbazone (L2) derived from 2-acetyl furan. These complexes are characterized by elemental analysis, molar conductance, magnetic susceptibility measurements, mass, IR, electronic and EPR spectral studies. The molar conductance measurements