Key Documents
W281506
Sigma-Aldrich
Acide oléique
greener alternative
natural, FCC
Synonyme(s) :
Acide cis-9-octadécènoïque, Acide élaïnique
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
282.46
Numéro FEMA:
2815
Numéro Beilstein :
1726542
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
8.013
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Niveau de qualité
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
FCC
FDA 21 CFR 172.210
FDA 21 CFR 172.860
FDA 21 CFR 182.70
FDA 21 CFR 182.90
Pression de vapeur
1 mmHg ( 176 °C)
Forme
liquid
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice de réfraction
n20/D 1.459 (lit.)
Point d'ébullition
194-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
Pf
13-14 °C (lit.)
Densité
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces de cations
As: ≤3 ppm
Cd: ≤1 ppm
Hg: ≤1 ppm
heavy metals (as Pb): <0.10 ppm
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Autre catégorie plus écologique
Propriétés organoleptiques
fatty
Chaîne SMILES 
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-
Clé InChI
ZQPPMHVWECSIRJ-KTKRTIGZSA-N
Informations sur le gène
Description générale
L′acide oléique est un acide gras mono-insaturé qui se trouve en grande quantité principalement dans l′huile d′olive, l′huile d′arachide, l′huile de tournesol et l′huile de colza.
Nous nous engageons à vous proposer des produits plus respectueux de l'environnement, appartenant à l'une des quatre catégories d'alternatives plus écologiques. Ce produit est biosourcé et présente des améliorations significatives vis-à-vis des principes suivants de la chimie verte : “Conception de méthodes de synthèse moins dangereuses” et “Utilisation de ressources renouvelables”.
Application
  • Orientation-Dependent Photoconductivity of Quasi-2D Nanocrystal Self-Assemblies.: Investigating the photoconductivity properties of quasi-2D nanocrystals, this research demonstrates the influence of oleic acid in manipulating the orientation and enhancing the electronic properties of these nanomaterials (Ibrahem et al., 2024).
  • Sequential gentle hydration increases encapsulation in model protocells.: Research in this article shows how oleic acid can be used to improve the encapsulation efficiency in model protocells, offering insights into the origins of cellular life (Gehlbach et al., 2024).
Clause de non-responsabilité
Produit réservé aux usages alimentaires hors UE ou aux activités de R&D. Produit non destiné à la vente au détail.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Genetic control of high oleic acid content in sunflower oil.
Miller JF, et al.
Crop Science, 27(5), 923-926 (1987)
Comparison of oxidative stability of high-and normal-oleic peanut oils.
O?keefe SF, et al.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 70(5), 489-492 (1993)
Comparison of the effect of canola oil and sunflower oil on plasma lipids and lipoproteins and on in vivo thromboxane A2 and prostacyclin production in healthy young men.
McDonald BE, et al. (
American Journal of Clinical Nutrition, 50(6), 1382-1388 (1989)
Olive-oil consumption and health: the possible role of antioxidants.
Owen RW, et al.
Lancet Oncology, 1(2), 107-112 (2000)
Joyce Wang et al.
BMC genomics, 15, 415-415 (2014-06-03)
Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (MAP) is an obligate intracellular pathogen that infects many ruminant species. The acquisition of foreign genes via horizontal gene transfer has been postulated to contribute to its pathogenesis, as these genetic elements are absent from its