Key Documents
W266701
Sigma-Aldrich
L-Menthone
mixture of isomers, ≥96%, FCC, FG
Synonyme(s) :
(−)-Menthone, (1R,4S)-p-menthan-3-one, (2S,5R)-2-isopropyl-5-méthylcyclohexanone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H18O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.25
Numéro FEMA:
2667
Numéro Beilstein :
2041368
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
2035
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
7.176
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Pression de vapeur
0.5 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥96%
Indice de réfraction
n20/D 1.45 (lit.)
Point d'ébullition
207-210 °C (lit.)
Densité
0.893 g/mL at 20 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
minty; woody
Chaîne SMILES 
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)CC1=O
InChI
1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-9H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+/m1/s1
Clé InChI
NFLGAXVYCFJBMK-BDAKNGLRSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Taste at 50 ppm
Autres remarques
Natural occurrence: Mentha species.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
165.2 °F
Point d'éclair (°C)
74 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Paweł Kwiatkowski et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(17) (2019-08-30)
Because of the bacterial drug resistance development, it is reasonable to investigate chemical compounds capable of preventing the spread of resistance to mupirocin (MUP), commonly used in staphylococcal eradication. The objective of the study was to verify the influence of
Maryam Dehghankar et al.
PloS one, 16(2), e0246470-e0246470 (2021-02-09)
Anopheles stephensi with three different biotypes is a major vector of malaria in Asia. It breeds in a wide range of habitats. Therefore, safer and more sustainable methods are needed to control its immature stages rather than chemical pesticides. The
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 55-55 (2005)
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 28, 77-77 (2003)