W263907
Linalyl butyrate
≥95%, FG
Synonyme(s) :
3,7-dimethyl-1,6-octadien-3-yl butyrate, 3,7-dimethylocta-1,6-dien-3-yl butanoate, Butyric acid linalyl ester, Linalool butyrate, Linalyl 3-methylpropionate
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Pureté
≥95%
Indice de réfraction
n20/D 1.45 (lit.)
Point d'ébullition
80-82 °C/0.2 mmHg (lit.)
Densité
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
berry; fruity; floral; sweet
Chaîne SMILES
CCCC(=O)OC(C)(CC\C=C(\C)C)C=C
InChI
1S/C14H24O2/c1-6-9-13(15)16-14(5,7-2)11-8-10-12(3)4/h7,10H,2,6,8-9,11H2,1,3-5H3
Clé InChI
FHLGUOHLUFIAAA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
217.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
103.00 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves