Principaux documents
1.46368
Millipore
Solution de peptone/NaCl tamponnée
ready-to-use, bottle volume 1000 mL , filling volume
Synonyme(s) :
Eau peptonée saline tamponnée, solution peptonée tamponnée au chlorure de sodium
About This Item
Code UNSPSC :
41106200
Nomenclature NACRES :
NA.74
Agence
EP 2.6.1
JP
USP
Niveau de qualité
Description
For the microbial examination of non-sterile pharmaceutical products
Forme
liquid
Durée de conservation
270 days
Caractéristiques
closure type screw cap with septum
ready-to-use
Conditionnement
single packed of 1 L (in 1 L bottle with blue screw cap and 3 loci (6 bottles per box))
bottle of
Technique(s)
direct inoculation: suitable
sterile filtration: suitable
Contenance du flacon
1000 mL
Volume du flacon
1000 mL , filling volume
pH
7.0
Application(s)
cosmetics
food and beverages
microbiology
pharmaceutical
Température de stockage
2-25°C
Description générale
La solution tamponnée de NaCl-peptone est destinée au contrôle microbien des produits pharmaceutiques non stériles. De par sa faible teneur en peptone et de par sa teneur en tampon phosphate et en chlorure de sodium, cette solution permet de maintenir la viabilité des micro-organismes présents, sans toutefois les faire se multiplier.
Application
La solution est destinée au contrôle microbien des produits pharmaceutiques non stériles tels que les solutions servant à la préparation d′échantillons, les solutions de dilution ou les solutions de lavage.
Caractéristiques et avantages
Nos milieux prêts à l′emploi garantissent une qualité et une fiabilité maximales des analyses. Ils ont été formulés et testés de façon à respecter les exigences de la pharmacopée. Les solutions de rinçage et les milieux destinés au contrôle de la stérilité sont fabriqués dans un centre de production à environnement contrôlé, conforme à l′ISO 9001. Chaque lot est testé selon une procédure rigoureuse de contrôle qualité (CQ), incluant la mesure du pH ainsi que des tests de contrôle de la stérilité et de promotion de la croissance. Notre approche de la fabrication de milieux et de fluides de rinçage garantit le plus haut niveau de clarté, facilitant ainsi la lecture et réduisant grandement le risque d'erreur d'interprétation et de résultats erronés.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.