W245607
Ethyl propionate
≥97%, FCC, FG
Synonyme(s) :
2-methyl butyrate, Ethyl propanoate, Propanoic acid ethyl ester, Propionic ether
About This Item
Halal
Kosher
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Densité de vapeur
3.52 (vs air)
Pression de vapeur
40 mmHg ( 27.2 °C)
Essai
≥97%
Température d'inflammation spontanée
887 °F
Limite d'explosivité
11 %
Indice de réfraction
n20/D 1.384 (lit.)
pb
99 °C (lit.)
Pf
−73 °C (lit.)
Densité
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
grape; ethereal; fruity; rum; sweet; wine-like
Chaîne SMILES
CCOC(=O)CC
InChI
1S/C5H10O2/c1-3-5(6)7-4-2/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
FKRCODPIKNYEAC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- Tuning the Electrolyte and Interphasial Chemistry for All-Climate Sodium-ion Batteries.: In a pioneering study on sodium-ion batteries, this research discusses the optimization of the electrolyte matrix, including the use of ethyl propionate, to enhance battery performance under varying climatic conditions (He et al., 2024).
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
53.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
12 °C - closed cup