Principaux documents
W229210
Sigma-Aldrich
Cinnamon leaf oil
Ceylon origin, FG
Synonyme(s) :
Cinnamomum zeylanicum
About This Item
Numéro CAS:
Numéro FEMA:
2292
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Nomenclature NACRES :
NA.21
Propriétés organoleptiques:
cinnamon; clove; spicy; woody
Qualité:
FG
Kosher
Source biologique:
Cinnamonum zeylanicum Blume
Allergène alimentaire:
no known allergens
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
Cinnamonum zeylanicum Blume
Niveau de qualité
Qualité
FG
Kosher
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Activité optique
[α]20/D +0.7°, neat
Origine
Ceylon origin
Indice de réfraction
n20/D 1.5330
pb
194-234 °C
Densité
1.041 g/mL at 25 °C
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
cinnamon; clove; spicy; woody
Description générale
Cinnamon leaf oil is mainly used as a food additive and flavoring agent in the food industry due to its distinct aroma.[1] Eugenol and cinnamaldehyde are the key volatile constituents of this oil.[2][3]
Notes préparatoires
Extraction method: steam distillation
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Effect of chitosan coatings enriched with cinnamon oil on the quality of refrigerated rainbow trout
Ojagh SM, et al
Food Chemistry, 120(1), 193-198 (2010)
Historical overview of the cinnamon industry
Wijesekera RO
Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 10(1), 1-30 (1977)
Fungicidal activity of essential oils of Cinnamomum zeylanicum (L.) and Syzygium aromaticum (L.) Merr et LM Perry against crown rot and anthracnose pathogens isolated from banana
Ranasinghe L, et al
Letters in Applied Microbiology, 35(3), 208-211 (2002)