VBP00024
5-Bromo-1,4-benzodioxane
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H7BrO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
BrC1=CC=CC2=C1OCCO2
InChI
1S/C8H7BrO2/c9-6-2-1-3-7-8(6)11-5-4-10-7/h1-3H,4-5H2
Clé InChI
NGOZRIZXELGVHK-UHFFFAOYSA-N