Principaux documents
THS05131
ThalesNano CatCart® catalyst cartridge system, 70 mm L
Pd EnCat® 30
Synonyme(s) :
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
Code UNSPSC :
41103817
Nomenclature NACRES :
NB.51
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
ThalesNano THS 05131
Diamètre
4 mm
Description générale
CatCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube reactors.
Informations légales
CatCart is a registered trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
EnCat is a registered trademark of Reaxa Ltd.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation
Organes cibles
Nervous system
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges