T83607
Bromotriphenylmethane
98%
Synonyme(s) :
Triphenylbromomethane, Trityl bromide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Point d'ébullition
230 °C/15 mmHg (lit.)
Pf
152-154 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
BrC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H15Br/c20-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
Clé InChI
NZHXEWZGTQSYJM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges