Principaux documents
S765678
2-CHLORO-1-METHYLPYRIDINIUM TRIFLUOROMETHANESULFONATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C7H7ClF3NO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
277.651
Numéro MDL:
Autres remarques