Key Documents
S695289
N-(2-HYDROXY-3-METHOXYBENZYL)-2-METHOXY-4-NITROANILINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H16N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
304.305
Numéro MDL:
Autres remarques