Principaux documents
S617164
HEXYL SULFATE, SODIUM SALT
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C6H13NaO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.222
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.