901275
Sodium ethyl sulfate
≥98%
Synonyme(s) :
Sodium sulfovinate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98%
Forme
powder or crystals
Chaîne SMILES
[Na+].CCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C2H6O4S.Na/c1-2-6-7(3,4)5;/h2H2,1H3,(H,3,4,5);/q;+1/p-1
Clé InChI
RRLOOYQHUHGIRJ-UHFFFAOYSA-M
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable