71443
Sodium decyl sulfate
suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, ≥99.0% (T)
Synonyme(s) :
Decyl sulfate sodium salt
About This Item
Produits recommandés
Description
anionic
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (T)
Forme
flakes
Qualité
LiChropur™
Technique(s)
ion pair chromatography: suitable
λ
10 % in H2O
Absorption UV
λ: 210 nm Amax: 0.05
λ: 220 nm Amax: 0.04
λ: 230 nm Amax: 0.03
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
Adéquation
corresponds to standard for filter test
Chaîne SMILES
[Na+].CCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H22O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-14-15(11,12)13;/h2-10H2,1H3,(H,11,12,13);/q;+1/p-1
Clé InChI
XZTJQQLJJCXOLP-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable