Principaux documents
S60780
{[2-{[(DIPHENYLAMINO)(IMINIO)METHYL]SULFANYL}-1-(TRIPHENYLPHOSPHONIO)VINYL]AMINO}(PHENYL)METHANOLATE CHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C40H35ClN3OPS
Poids moléculaire :
672.235
Numéro MDL:
Autres remarques