Merck
MPSTD4
Étalon protéique coloré mPAGE®
Synonyme(s) :
protein markers, protein molecular weight markers, protein standards
pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
NACRES:
NC.01
UNSPSC Code:
41105337
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
form
liquid
mol wt
10-203 kDa
packaging
pkg of 500 μL
manufacturer/tradename
Millipore MPSTD4
storage temp.
−20°C
General description
L'étalon protéique coloré mPAGE® est un mélange de dix protéines précolorées hautement purifiées allant de 10 kDa à 203 kDa, couplées de manière covalente à différents chromophores. L'étalon protéique coloré mPAGE® est conçu pour observer la séparation de protéines pendant une SDS-PAGE, pour vérifier l'efficacité du transfert western sur les membranes et estimer la taille des protéines.
Tampon de conservation : Tris-H3PO4 62,5 mM (pH 7,5 à 25 °C), EDTA 1 mM, 2 % de SDS, DTT 10 mM, NaN3 1 mM, 33 % de glycérol. Appliquer 2,5 à 10 μl par piste.
  • Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Application
SDS-PAGE, western blotting
  • Immunoblotting (western)
  • Western Blotting
Other Notes
4 °C pendant 3 mois maximum, ou 25 °C pendant 2 semaines maximum.
Legal Information
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany