Principaux documents
S403059
BIS-(2-HYDROXYETHYL)-CINNAMYL(2-DODECYLOXYETHYL)AMMONIUM CHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H48ClNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
470.142
Numéro MDL:
Autres remarques