Key Documents
92265
Supelco
Chlorphenesin
analytical standard
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H11ClO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.63
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0 % (GC)
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable