Key Documents
S51218
ADAMANTAN-1-YL-DECYLOXYCARBONYLMETHYL-DIMETHYL-AMMONIUM, CHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H44ClNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
414.077
Numéro MDL:
Autres remarques