Principaux documents
S240281
DODECYL-DIMETHYL-(3-PHENYL-ALLYLOXYCARBONYLMETHYL)-AMMONIUM, CHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H42ClNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
424.072
Numéro MDL:
Autres remarques