Principaux documents
R542415
6-AMINO-5-CYANO-4-FURAN-2-YL-2-METHYL-4H-PYRAN-3-CARBOXYLIC ACID ETHYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H14N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
274.279
Numéro MDL:
Autres remarques