Key Documents
F20602
Sigma-Aldrich
trans-3-(2-Furyl)acrolein
97%
Synonyme(s) :
2-Furanacrolein
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H6O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
122.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Point d'ébullition
143 °C/37 mmHg (lit.)
Pf
48-50 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C\C=C\c1ccco1
InChI
1S/C7H6O2/c8-5-1-3-7-4-2-6-9-7/h1-6H/b3-1+
Clé InChI
VZIRCHXYMBFNFD-HNQUOIGGSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
210.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
99 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1