P66807
3-Pyridinemethanol
98%
Synonyme(s) :
ω-Hydroxy-3-picoline, 3-(Hydroxymethyl)pyridine, 3-Pyridyl carbinol
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.545 (lit.)
pb
154 °C/28 mmHg (lit.)
Densité
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OCc1cccnc1
InChI
1S/C6H7NO/c8-5-6-2-1-3-7-4-6/h1-4,8H,5H2
Clé InChI
MVQVNTPHUGQQHK-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
275.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
135 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter