Principaux documents
P36606
Sigma-Aldrich
4-Phenyltoluene
98%
Synonyme(s) :
4-Methylbiphenyl
About This Item
Formule linéaire :
C6H5C6H4CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.23
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
powder
Point d'ébullition
267-268 °C (lit.)
Pf
44-47 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C13H12/c1-11-7-9-13(10-8-11)12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,1H3
Clé InChI
ZZLCFHIKESPLTH-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup