193801
4,4′-Di-tert-butylbiphenyl
99%
Synonyme(s) :
1-tert-Butyl-4-(4-tert-butylphenyl)benzene, 4,4′-Bis(1,1-dimethylethyl)-1,1′-biphenyl, 4,4′-Di-tert-butyl-1,1′-biphenyl, DBB, p,p′-Di-tert-butylbiphenyl
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
solid
Point d'ébullition
190-192 °C/13 mmHg (lit.)
Pf
126-130 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)(C)c1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)C(C)(C)C
InChI
1S/C20H26/c1-19(2,3)17-11-7-15(8-12-17)16-9-13-18(14-10-16)20(4,5)6/h7-14H,1-6H3
Clé InChI
CDKCEZNPAYWORX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
- reaction of chloromethyl ethyl ether and different carbonyl compounds to yield corresponding hydroxyethers
- reductive opening of N-phenylazetidine
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable